주요 문서
47581
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-DL-valine
≥99.0%
동의어(들):
2-Amino-3-fluoro-3-methylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
135.14
Beilstein:
2350377
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
white
mp
~210 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(F)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H10FNO2/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)