주요 문서
614793
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7DH5O2
Molecular Weight:
123.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
97 atom % D
mp
117-119 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)