주요 문서
588652
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-d6
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DO-C6D4-CDO
CAS Number:
Molecular Weight:
128.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
양식
solid
mp
117-119 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C([2H])=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-QNKSCLMFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)