주요 문서
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7DH5O2
Molecular Weight:
123.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
31 atom % D
분자량
122.44 by atom % calculation
mp
117-119 °C (lit.)
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)