주요 문서
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
동의어(들):
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
135.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
liquid
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
InChI key
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)