About This Item
Linear Formula:
124Xe
CAS Number:
Molecular Weight:
123.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142001
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
70 atom %
양식
gas
질량 이동
M-8
SMILES string
[124Xe]
InChI
1S/Xe/i1-7
InChI key
FHNFHKCVQCLJFQ-NOHWODKXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.