주요 문서
Z805750
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 50 ± 0.5 mm, chamber volume 88000 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
optical glass
제조업체/상표
Hellma (704.003-OG)
파라미터
360-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
높이 × 너비 × 깊이
52.5 mm × 55 mm × 55 mm
챔버 용적
88000 μL
경로길이
50 ± 0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with glass lids
포장
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)