주요 문서
592471
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
동의어(들):
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
145.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
98% (CP)
양식
solid
bp
190-192 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
InChI key
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)