주요 문서
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Molecular Weight:
125.17
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
98 atom % D
분석
95% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
관련 카테고리
포장
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)