643440
L-Arginine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminomethyl)amino]pentanoic acid-13C6 hydrochloride, 13C Labeled arginine, 13C Labeled arginine hydrochloride
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
기술
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
포장
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.