주요 문서
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
동의어(들):
Calcium diiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaI2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
양식
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)