주요 문서
413607
Sigma-Aldrich
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Barium dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaBr2
CAS Number:
Molecular Weight:
297.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
synthesis grade
제품 라인
AnhydroBeads
분석
99.999% trace metals basis
양식
beads
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
입자 크기
−10 mesh
SMILES string
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)