주요 문서
439797
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
동의어(들):
Calcium diiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaI2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
synthesis grade
Quality Level
제품 라인
AnhydroBeads
분석
99.999% trace metals basis
양식
beads
불순물
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
779 °C (lit.)
SMILES string
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)