주요 문서
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ga(CIO4)3 · xH2o
CAS Number:
Molecular Weight:
368.07 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.999% trace metals basis
양식
chunks
불순물
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
175 °C (lit.)
SMILES string
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Flame over circle
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)