주요 문서
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodopyridine
97%
동의어(들):
4-Iodo-3-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3FIN
CAS Number:
Molecular Weight:
222.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
crystals
mp
85-89 °C
작용기
fluoro
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
InChI key
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)