주요 문서
562130
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
274.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.766 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
To ensure proper transfer of product, provide agitation when transferring.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)