Grignard Reagents
그리나르 시약은 알킬 또는 알케닐 할로겐화물과 마그네슘 금속의 반응에 의해 형성되는 고반응성 유기마그네슘 할로겐화물입니다. 이는 강염기이며 알코올, 물 또는 카복실 산과 같은 산성 수소와 반응합니다. 새로운 탄소-탄소 결합을 형성하도록 그리나르 반응에 사용되는 자사의 포괄적인 그리나르 시약 포트폴리오는 귀하의 성공이 보다 가깝게 느껴지게 합니다.
그리나르 시약은 무엇입니까?
그리나르 시약은 유기마그네슘 할로겐화물로서 RMgX의 분자식을 가지며, 여기에서 X는 할로겐(-Cl, -Br 또는 -I) 그리고 R은 알킬기 또는 아릴기(벤젠 고리 기반)입니다. 그리나르 반응을 개시하기 위해서, 그리나르 시약이 케톤 또는 알데하이드에 첨가되어 3차 또는 2차 알코올을 형성합니다. 포름알데하이드와의 반응은 1차 알코올을 제공합니다.
그리나르 시약은 할로겐 화합물에 존재하는 할로겐 원자 수를 측정하기 위해 사용할 수 있습니다. 그리나르 분해는 특정한 트리아실글리세롤의 화학적 분석뿐만 아니라 다양한 탄소-탄소 및 탄소-헤테로원자 결합 형성을 위해 많은 교차 커플링 반응을 위해 사용됩니다. 산업에서, 그리나르 반응은 타목시펜(Tamoxifen) 생산의 핵심 단계이며, 이는 유방암 치료에 사용됩니다.
그리나르 시약 제조
그리나르 시약은 디에틸 에테르(에톡시에테인)이 존재하는 상태에서 할로게노알케인과 마그네슘의 가열된 조합으로 형성됩니다. 반응을 건조하게 유지하여 그리나르 시약이 물과 반응하지 않게 해야 합니다.
Products
관련 제품 리소스
기사: Selective 1,2-Additions with LaCl3·2LiCl
기사: Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
Aldrichimica Acta VOL. 41 NO.3: Green, Mild, And Versatile Synthetic Methods
Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.2: Late Stage Functionalization
Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.3: Spirocyclic Modules