C–C Bond Forming Reagents
탄소-탄소(C–C) 결합 형성은 합성 유기 화학에서 필수적인 변환입니다. 일련의 C-C 결합 형성 반응을 통해 탄소 프레임워크를 정교화하고 확장하는 능력은 의약 화학, 농약 합성 및 천연 제품 합성에 가장 중요합니다.
교차 커플링을 위한 강력하고 신뢰할 수 있는 프로토콜의 개발, 다양한 유기금속 시약에 대한 이용성 증가 및 특정 탄소 모이어티를 위치시키는 화학양론적 시약 생성 및 향상으로 인해 C–C 결합 형성에 이용 가능한 합성 방법이 엄청난 발전을 이루고 있습니다.
자사는 광범위하고 강력한 C–C 결합 형성 시약을 구비하고 있습니다. 자사의 포스포늄염은 위티그(Wittig) 반응에서 사용되며, 포스포네이트는 호르너-워즈워스-에먼스(Horner-Wadsworth-Emmons, HWE) 반응에서 사용되어 다양한 알켄 함유 제품을 생성합니다. 자사는 다양한 트리플루오로메틸화 및 디플루오로메틸화용 시약 선택 항목을 구비하고 있으며, 이는 온순 조건 하에서 사용되고 광범위한 기질 범위를 가집니다. 자사의 광범위한 팔라듐, 루테늄 및 기타 금속 전촉매 및 촉매는 다양한 교차 커플링 반응을 위해 최적화되어 있습니다. 추가적인 탄소-탄소 결합 형성 시약은 붕소산 및 유사체, 알카인, 트리플레이트 및 할로겐화 기질을 포함합니다. 또한, 귀하의 연구에 사용 가능한 올레핀 및 알카인 복분해 반응을 위한 다양한 촉매를 구비하고 있습니다.
자사의 탄소-탄소 결합 형성 시약으로 유기 반응을 일으켜 새로운 한계에 도달하십시오.