Photocatalysts
광산화환원 촉매반응 유기화학제 합성에서 화학 반응을 일으키기 위해 가시광선을 활용하는 강력한 도구입니다. 가시광선 광산화환원 촉매반응의 폭넓은 수용은 광촉매제 및 신뢰할 수 있는 광원 사용에 의존합니다. 새로운 결함을 생성하고 복잡한 제품을 빠르게 조립하기 위한 귀하의 광촉매반응 시도를 자사는 기꺼이 지원합니다.
화학자들은 광산화환원 화학에서의 재현성으로 인해 어려움을 겪어 왔습니다. 다양한 반응 설정 및 동일한 설정으로 수행된 개별 반응 모두 다루기 어려울 수 있습니다. 자사의 신규 실험실 기자재는 이러한 문제를 경감하기 위해 반응 개발 각 단계를 위한 광반응기를 제공하고, 광촉매 반응에 걸쳐 그리고 각 수행 사이에서 높은 일관성 수준을 보장합니다.
Products
자사의 광반응기는 다양한 애플리케이션과 반응 규모를 위한 신뢰할 수 있는 가시광선원의 역할을 합니다.
- Photo KitAlysis 개시 키트는 반응 최적화를 위한 24 마이크로 규모 동시적광촉매 반응 스크리닝에 적합합니다.
- SynLED 병렬 광반응기는 2개의 드램 바이알(dram vial)에서 16개의 동시적 반응을 수행하여 신속한 라이브러리 생성을 위한 소규모 반응을 가능하게 합니다.
- Penn PhD는 LED 조명, 기계적 교반 및 냉각을 기기 하나로 통합하고 1mL 내지 최대 40mL의 반응 바이알을 수용하여, 화학자들이 합성 순서를 간소화하도록 합니다.
- Bio-Photoreactor BPR200은 병렬 광산화환원 반응, 생체분자 공유 표지 및 살아있는 세포를 이용한 실험에서 애플리케이션을 위해 LED 조명 및 자가 냉각 방열판을 활용합니다.
- LightOx PhotoReact 365는 광화학적 및 광생물학적 고용량 스크리닝 반응을 위해 적합한 UV 조명을 제공합니다.
자사의 photocatalysis technical article을 참조하여 귀하의 필요에 가장 적합한 광반응기를 결정하십시오.
자사는 계속해서 성장하는 아크리디늄, 이리듐 및 루테늄 촉매 및 기타 무금속(metal-free) 유기 광촉매와 리간드 포트폴리오와 함께, 모든 반응 설계를 위한 광범위한 복합 광산화환원 촉매를 제공합니다. KitAlysis™ 스크리닝 키트는 화학자들이 광범위한 광산화환원 촉매 반응을 위한 양호한 반응 조건을 신속하고 효율적으로 발견하도록 합니다.
하이라이트
이전에는 접근할 수 없었던 결합 형성, 표준 반응 설정 및 촉매 참조 자료 및 특징에 대한 핵심 예시를 특징으로 하는 무료 Photoredox Catalysis Guide를 위해 가입하십시오.
본 웨비나에서는 광산화환원 촉매의 기본적인 광물리학적 고려 사항과 이를 유기 합성에 적용하는 방법에 대해 설명합니다.
광화학 및 광생물학 연구는 고유한 실험 요구 사항이 있는 급속도로 성장하는 분야이며, 신뢰할 수 있고 재현 가능한 검체 조사 수단에 도달하는 것은 종종 연구 자체를 수행하는 것만큼이나 어려운 문제입니다.