559180
Ethyl (3-methylbenzoyl)acetate
동의어(들):
3-Oxo-3-(m-tolyl)propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propanoate, Ethyl 3-oxo-3-(m-tolyl)propionate, Ethyl m-methylbenzoylacetate, Ethyl m-toluoylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
refractive index
n20/D 1.5290 (lit.)
Quality Level
bp
273-274 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LLFKVNDSLHMEQC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
- Stereoselective ketonization-olefination of indoles by Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles via dioxygen activation
- Enantioselective Michael reaction
- SEGPhos-ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.