주요 문서
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
동의어(들):
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.449
density
1.058 g/mL at 25 °C
작용기
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)