주요 문서
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
동의어(들):
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
158.19
Beilstein:
636726
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)