About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)17]2NOH
CAS Number:
Molecular Weight:
537.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
추천 제품
양식
powder
Quality Level
농도
65%
mp
96-99 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75NO/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37(38)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-36H2,1-2H3
InChI key
ITUWQZXQRZLLCR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
UV light stabilizer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객