413283
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
99%
동의어(들):
2,4,6-Tris(3,5-di-tert -butyl-4-hydroxybenzyl)mesitylene, 3,3′,3′′,5,5′,5′′-Hexa-tert -butyl-α,α′,α′′-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p -cresol, 4,4′,4′′-[(2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
분석
99%
양식
powder
mp
248-250 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
InChI key
VSAWBBYYMBQKIK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
609.8 °F
Flash Point (°C)
321 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
프로토콜
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm