주요 문서
492469
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
DL-Mevalonic-1-13C lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
131.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(O)CCO[13C](=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i5+1
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-HOSYLAQJSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)