주요 문서
721891
Supelco
Sucrose solution
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), DSS 0.5 mM, NMR tube size 3 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O11
Molecular Weight:
342.30
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.12
구성
DSS, 0.5 mM
sodium azide, 2 mM
Quality Level
농도
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
3 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells