주요 문서
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-prolinal
97%
동의어(들):
(S)-N-Boc-pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Key building block for norsecurinine-type alkaloids and isaindigotidione carboskeleton.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
135.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]