주요 문서
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
동의어(들):
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
229.27
Beilstein:
3591324
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
ether
SMILES string
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
InChI key
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
애플리케이션
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)