분석
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
프로토콜
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis