분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
SMILES string
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
InChI key
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable