주요 문서
309184
Sigma-Aldrich
Rhenium(III) chloride
동의어(들):
Rhenium trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ReCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
292.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhenium
농도
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
mp
500 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Starting material for peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)