주요 문서
311189
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
동의어(들):
Copper Trifluoroacetate Hydrate, Copper-2,2,2-trifluoroacetic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(CO2CF3)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
289.58 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder or chunks
Quality Level
구성
Cu, 21.1-22.8% EDTA titration (, dried basis)
반응 적합성
core: copper
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Cu.H2O/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
SFAIGHZDVQCLIO-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)