주요 문서
101826
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoroacetylacetonate
97%
동의어(들):
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione copper(II) derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(C5H4F3O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
369.70
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: copper
mp
198-199 °C (lit.)
SMILES string
C\C(O[Cu]O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5F3O2.Cu/c2*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h2*2,9H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*3-2-;
InChI key
AVPIDDUYDBZFGY-OZWADYBTSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)