주요 문서
186015
Sigma-Aldrich
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
mp
155-157 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
InChI key
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
애플리케이션
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Proximity Effects. XLIII. The Solvolysis of 4-Cyclooctene-1-methyl Brosylate1, 2
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(14), 3130-3135 (1965)
Carbon-13 NMR spectra of solid bicyclo [3. 3. 1] nonan-9-one. Conformational studies in the solid state.
Wasylishen RE and Friesen KJ.
Org. Magn. Reson., 13(5), 343-344 (1980)