About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
Beilstein:
509386
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
InChI key
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)