분석
97%
mp
293-295 °C (lit.)
작용기
amine
phenyl
SMILES string
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
InChI key
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable