Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:流出液中の銅(総量)、高有機物含量
分析法:流出液中の銅(総量)、高有機物含量
装置および試薬:
カタログ番号173016  Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号114553  Spectroquant®銅セルテスト
カタログ番号114767  Spectroquant®銅テスト
カタログ番号100731  分析用 96% 硫酸
カタログ番号107209  分析用 30% 過酸化水素(Perhydrol®)
カタログ番号105590  分析用 32% 水酸化ナトリウム溶液
カタログ番号109535  MColorpHast™ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14
カタログ番号116754 分析用水
サンプル調製:
サンプル25 mLを400 mLビーカーに入れ、96% 硫酸 5 mLとPerhydrol® 5 mLを加えて混合し、硫酸の煙が生じ始めるまでヒーティングプレートでゆっくりと加熱します。冷却して、Perhydrol® 5 mLを加え、SO₃ が放出されるまで再び加熱します。サンプルの有機物含量によって、このプロセスを最高3回繰り返します。完全に分解されたサンプルは清澄でほぼ無色です。
混合物を50 mLメスフラスコに移します。32% 水酸化ナトリウム溶液でpH 4~8に調整します(ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14で管理します)。溶液を分析用水で希釈し、標線までメスアップしてよく混合します。
分析:
上記の試験キットで測定します。
計算:
銅(総)含有量(単位:mg/L Cu) = 分析値(単位:mg/L Cu) x 2