Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:流出液中のアルミニウム(総量)、高有機物含量
分析法:流出液中のアルミニウム(総量)、高有機物含量
装置および試薬:
カタログ番号173016  Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018  Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748  Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751  Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632  Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号100594  Spectroquant®アルミニウムセルテスト
カタログ番号114825  Spectroquant®アルミニウムテスト
カタログ番号100731  分析用 96% 硫酸
カタログ番号107209  分析用 30% Perhydrol® 
カタログ番号105590  32% 水酸化ナトリウム溶液
カタログ番号109535  ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14
カタログ番号116754 分析用水
サンプル調製:
サンプル25 mLを400 mLビーカーに入れ、96% 硫酸 5 mLとPerhydrol® 5 mLを加えて混合し、硫酸の煙が生じ始めるまでヒーティングプレートでゆっくりと加熱します。冷却して、Perhydrol® 5 mLを加え、SO3が放出されるまで再び加熱します。サンプルの有機物含量によって、このプロセスを最高3回繰り返します。完全に分解されたサンプルは清澄でほぼ無色です。
溶液を分析用水 約40 mLで希釈し、32% 水酸化ナトリウム溶液でpH 3~5に調整します(pHはユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14で確認します)。混合物を50 mL メスフラスコに移し、分析用水を標線まで満たしてよく混合します。
分析:
上記の試験キットで測定します。
計算:
アルミニウム(総)含有量(単位:mg/L Al) = 分析結果(単位:mg/L Al) x 2