分析法:流出液中のアルミニウム(総量)
装置および試薬:
カタログ番号173016 Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100または
カタログ番号173017 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300または
カタログ番号173018 Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 600または
カタログ番号109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30または
カタログ番号109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60または
カタログ番号173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
カタログ番号114946 角型セル(幅10 mm)および/または
カタログ番号114947 角型セル(幅20 mm)および/または
カタログ番号114944 角型セル(幅50 mm)
カタログ番号100594 Spectroquant®アルミニウムセルテスト
カタログ番号114825 Spectroquant®アルミニウムテスト
カタログ番号100317 分析用 37% 塩酸
カタログ番号109137 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液
カタログ番号109535 ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14
カタログ番号116754 分析用水
調製:
ガラス製ビーカーに、サンプル25 mLと、37% 塩酸 5 mLおよび65% 硝酸 2.5 mLを入れ、混合し、1時間煮沸します。作業中は時計皿でビーカーに蓋をしてください。残渣を分析用水で溶解し、25 mLメスフラスコに移します。分析用水でメスアップする前に、ユニバーサルインジケータストリップ pH 0 - 14でpHを確認します。至適pH範囲は3~10です。必要に応じて、1 mol/L 水酸化ナトリウムで調整してください。次に、標線までメスアップし、よく混合します。
分析:
上記の試験キットで測定します。
計算:
アルミニウム(総)含有量(単位:mg/L Al) = 分析値(単位:mg/L Al)