Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、二酸化塩素用標準
分析法:分析品質保証、二酸化塩素用標準
試薬:
カタログ番号102404 ヨウ素酸カリウム、容量分析用標準物質
カタログ番号105043 分析用ヨウ化カリウム
カタログ番号109072 0.5 mol/L 硫酸
カタログ番号109136 2 mol/L 水酸化ナトリウム溶液
カタログ番号116754 分析用水
KlO3原液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコを用いて、KlO3 1.005 gを蒸留水 250 mLに溶解します。次に、標線まで蒸留水でメスアップします。
KlO3/Kl標準溶液の調製:
KlO3原液 10.5 mLを校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコに移し、Kl 約1.0 gを加え、標線まで蒸留水でメスアップします。この溶液 1 mLは二酸化塩素 0.020 mgに相当します。
二酸化塩素標準溶液の調製:
KlO3/Kl 標準溶液10 mLを、校正済みまたは適合性確認済みの100 mLメスフラスコにピペットで入れ、0.5 mol/L
H2SO4を2.0 mL加えて1分間静置した後、溶液の色が消失するまで2 mol/L NaOH(約1 mL)を滴下します。次に、溶液に標線まで蒸留水を加えます。溶液の濃度は、二酸化塩素 2.00 mg/Lです。
安定性:
KlO3原液は、冷所で保管した場合、4週間安定です。KlO3/Kl標準溶液は、冷所で保管した場合、5時間使用できます。希釈した二酸化塩素標準溶液は安定ではないため、直ちに使用してください。