Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、COD/塩化物用標準
分析法:分析品質保証、COD/塩化物用標準
試薬:
カタログ番号102400 分析用フタル酸水素カリウム、容量分析用標準物質
カタログ番号106406 塩化ナトリウムSuprapur®
カタログ番号116754  分析用水
塩化物希釈溶液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコを用いて、塩化ナトリウム(有機物質を含まないもの、例えばSuprapur®)32.9 gを溶解し、標線まで蒸留水を加えます。この手順で調製した原液の濃度は、20 g/L Cl-です。 
COD標準溶液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの100 mLメスフラスコを用いて、フタル酸水素カリウム0.851 gを溶解し、標線まで希釈溶液を加えます。この手順で調製した原液の濃度は、10,000 mg/L CODおよび20 g/L Cl-です。その他の検討用の濃度は、希釈溶液でこの標準溶液を適宜希釈することで調製できます。
安定性:
冷所(冷蔵庫)で保管した場合、20 g/L Cl- の希釈溶液および10,000 mg/L COD / 20 g/L Cl-の標準溶液は1カ月安定です。適切な冷所(冷蔵庫)で保管した場合、希釈した検討用溶液は、それぞれの濃度によって、約1週間から1カ月安定です。