Merck
組織学用染色試薬
アルシアンブルー・核ファストレッド染色を用いた、小腸微繊毛の染色
ルーチンおよび特殊な組織検査用の化学薬品、染色剤およびキットのパイオニアとして、標本の調製から染色および封入まで、染色に関するあらゆる製品を提供しています。私たちのキット形態および個々の即時使用可能な溶液は効率的で簡便に使用できます。  
また、染色液を自ら調製したいお客様には、乾燥粉末色素と混合液、濃縮液、ならびにその他の化学薬品および一般的な目的のラボ試薬も提供しています。組織学用製品の多くはCE認証で、使用期間は室温で3年です。高品質な試薬はバッチ間で一貫した信頼できる試薬で、お客様の組織検査全体で利用できます。 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
組織学用ルーチン染色液・キット
即時使用可能な組織学用染色液およびキットは、乾燥粉末の色素を調整する必要が無く、ラボの監査にとって重要な再現性を高めます。即時使用可能なH&E(ヘマトキシリン-エオシン)染色液によって、優れた結果が得られ、さらに複数のパックサイズでのご利用が可能です。また、ギムザ、PAS(過ヨウ素酸-シッフ)、ワンギーソン、およびアルシアンブルー染色液およびキットも提供しています。シッフ試薬は室温で保存可能かつ調整が不要で、そのまま使用できます。
組織学用の特殊染色液・キット
組織学用の特殊染色剤は、疑わしい病原体の特定において病理学者をサポートする特定細胞成分証明のための染色技法で使用されています。私たちのポートフォリオでは、一般に適用されている特殊染色剤と、さらに即時使用可能なキットが利用できる試薬および調整済み溶液を提供しています。多くの特殊染色キットは電子レンジが適用できるので、ほんのわずかな時間で結果が得られます。
ISOSLIDE®コントロールスライド(標準組織付き)
ISOSLIDE®コントロールスライドは、簡単な品質管理のため、お客様の標本と標準組織を比較できる高い信頼性のCE認証を取得しています。ISOSLIDE®コントロールスライドは、ルーチン染色および特殊染色の両者で利用できるため、染色法を最適化かつ標準化できます。また、マイコバクテリアなどの抗酸菌検出用にISOSLIDE® AFBコントロールスライド、さらにアミロイド検出用にISOSLIDE® コンゴーレッドも提供しています。
組織学用付属品/補助用品
高品質な付属品/補助用品および試薬によって、信頼できる染色と長期の発色安定性が保証されます。お客様の組織標本の固定、組織処理、脱灰、包埋、脱パラフィン、脱水、洗浄および封入に必要な試薬およびラボウェアをご覧ください。私たちの製品にはすべて試験成績書(COA)が添付され、さらにラボの認定および認証をサポートする包括的な品質および工程文書も添付されています。また、可能な場合は規格の選択、および環境イニシアチブに適合する環境に優しい代替となる化学薬品も提供しています。 