血液学
血液学は、血液、血液を造る臓器、および血液疾患に関する臨床的な研究のことです。ヒトの血液は、約45%の細胞成分と約55%の血漿からなり、酸素運搬、体温調節および免疫系のサポートにおいて必要不可欠な役割を担っています。
主な3つの細胞成分には、赤血球(RBC)、白血球(WBC)および血小板が含まれ、それらは血液学的なさまざまな疾患および障害の理解、予測、診断、そして治療にとって必要不可欠です。これらの疾患には、血液感染症、血液細胞のがん、遺伝性疾患、自己免疫の問題、そして輸血や化学療法などの薬剤相互作用と関連する合併症が含まれます。
注目のカテゴリー
Corning®、BRAND®、PELCO®、その他の信頼性の高い専門ブランドから、研究および臨床検査分析用の顕微鏡試薬、ツール、ガラス製品を豊富に取り揃えています。
デジタルセルイメージング装置およびライブセルイメージング装置により、細胞をモニタリング、解析、アッセイし、再現性の高い細胞培養を実現するとともに信頼性の高い予測結果を導きます。
正確かつ一貫性のあるセルカウントは、細胞培養ならびに下流の細胞アッセイおよび実験に不可欠です。携帯型のコールターカウンターにより、数秒以内に最も正確かつ再現性の高い細胞数が得られます。使い捨て血球計算盤は、感染性細胞の培養においてリスクを軽減します。
血液学・腫瘍学
血液学者には腫瘍学分野において挑戦的な役割があります。リンパ腫、白血病および骨髄腫などの主な血液のがんは、すべての新たながんの診断の約10%を占めています。これらのがんは血液細胞の産生に影響し、その動向を変化させますが、その治療では、放射線療法、化学療法、免疫療法および肝細胞移植といった一般的治療法に加えて、血液学的に適した方法で治療できます。
血液学での染色・分析
血液および血液関連組織の組織学的染色は、19世紀後期より血液学における標準分析法となっています。パッペンハイムによるパノプティック染色、ギムザ、ライト、リーシュマンによる染色は、現在でも血液学的診断手順における標準的な技術であり、染色による識別や特異性を向上させるためにさまざまな化学的改良が加えられています。1 歴史的に、ほとんどの血液学的サンプルは手動で分析されてきました。今日では、半自動または全自動の染色システムにより分析され、診断に必要なすべてのパラメータを決定できます。その後に、病理検査用または疑わしい血液および骨髄塗抹標本については、必要に応じて抗体または遺伝子の分析、さらに染色を用いた古典的な鑑別分析にかけます。
関連資料
- 蛍光ナノ材料の蛍光輝度、光安定性およびサイズについて概説し、関連した最新応用例をご紹介します。
- Review the physical properties of blood and plasma and blood composition on the cellular level.
- Enzyme Explorer: Hemoglobin, Heme Products and Erythrocytes. Products and resources for red blood cell research including whole red blood cells for complement assays, purified hemoglobins, and heme-related porphyrin compounds.
- Two separate studies were conducted to analyze long-term storage of blood in DNAgard Blood stabilization reagent.
- Explore our staining kits and solutions for hematological differentiation and diagnostics. Our hematology products are all IVDs, CE certified and ready-to-use.
- すべて表示 (8)
関連プロトコル
- 実験手法を改善して質の高い結果を得るために、研究実験用ガラス器具の適切な洗浄方法を学びましょう。汚れたガラス器具を使用してしまうと、他の実験操作を丁寧に実行しても誤った結果が生じる可能性があります。
- The following procedure has been evaluated with Ficoll-Paque PLUS and is recommended for separation of normal blood samples for maximum reproducibility.
- Assay protocol for the colorimetric detection of urea in biological samples using the urea assay kit.
- すべて表示 (4)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:jpts@merckgroup.com
電話:03-6756-8245