Merck
ホーム製品ラボ用超純水・純水製造装置Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置
Milli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置-ラボ用の純水および超純水の採水が可能な純水製造装置。
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置
私たちのMilli-Q®超純水・純水製造装置には、あらゆるラボのニーズに合った純水製造装置と超純水製造装置があります。高感度のQC分析から、バッファー調製やガラス器具洗浄に至るまで、お客様のラボの用途をカバーします。また、私たちはお客様にとって最適な超純水・純水製造装置のソリューションを見つけられるようお手伝いをいたします。   
  • 用途
  • 水質グレード
  • 使用量
  • ラボの配置
  • 予算
  • リモートモニタリング
  • サステナビリティの目標
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
ラボの水質グレード
ラボの水質グレードは、ASTMやISO 3696などの品質規格で定義されます。これらの規格は特定の用途に正しい水質が使用されていることを確認するのに役立ちます。超純水は、純水よりも製造コストが高いため、規格については製造コストも考慮する必要があります。
超純水は、イオンが除去され(比抵抗値18.2 MΩ·cm)、全有機体炭素(TOC)含有量の低い水です。超純水は、先端分析技術(HPLC、UHPLC、LC-MS、ICP-MS、GF-AASなど)による高感度アプリケーション、分子生物学的アプリケーション(PCR、シーケンシングなど)およびバイオ実験用のバッファーや培地の調製に用いる水として推奨されます。
純水は、バッファー、試薬および培地の調製などの一般的な実験での使用およびその他の装置(超純水製造装置、臨床用分析器、洗浄機、安定性試験チャンバーなど)に供給する水として推奨されます。純水製造装置には、環境にやさしいElix®電気再生式イオン交換(EDI)技術が採用されています。これにより、有害な化学的再生処理、高価な樹脂、DIカートリッジの交換や軟水器の追加の必要性を低減しつつ、安定した品質の純水が製造されます。
RO水は、逆浸透膜(RO膜)で製造する水です。RO水は、ガラス製品洗浄、ウォーターバス、オートクレーブ、超純水製造装置の前処理など純度を必要としない用途向けとして推奨されます。
臨床検査試薬水(CLRW)は、臨床検査室における水の純度を定めた米国臨床検査標準協会(CLSI®)のガイドラインに記載されている水質基準(抵抗率は10 MΩ·cm超、TOC(全有機体炭素)は500 ppb未満、生菌は10 cfu/mL未満、微粒子のろ過は0.22 μm超)に準拠しています。
Q-POD®ディスペンサーから超純水を注ぐ科学者
スペースの有効活用・柔軟なオプション - 設置から採水まで
超純水・純水製造装置は、ラボの貴重なスペースを有効活用できるよう設計されており、汎用性の高い設置、保管および採水のオプションをご提供します。最新のMilli-Q® IQ、IXおよびEQシリーズでは、スリムなPODディスペンサーを実験台に置くか、壁に掛けるだけです。お客様のご要望に合わせて、コンパクトな精製ユニットとタンクを実験台下や壁に設置することが可能です。
複数の場所で使用する必要があるラボ用には、1台のMilli-Q® IQまたはMilli-Q® IXシステムに複数のPODディスペンサーを、最長5 mの間隔で接続することも可能です。これにより、離れた実験台や、別のラボからでも、純水を採水できます。さらに、お客様のラボのニーズに完全に応えられるように、さまざまな流量とタンクサイズのオプションもご用意しました。
Q-POD®ディスペンサーのタッチスクリーンにより、操作・水質モニタリングが簡単に
純水装置管理を簡素化してラボの生産性を確保するデジタルサービス
MyMilli-Q™オンラインソリューションは、お客様のMilli-Q®純水製造装置の管理を簡素化する独自のデジタルサービスで、最大限のラボ生産性をサポートできます。お客様のMyMilli-Q™アカウントにログインするだけで、以下のことが可能です。
  • サービス作業内容の確認
  • 作業報告書のダウンロード(日本国内未対応)
  • サービス訪問履歴の確認
  • 消耗品の注文履歴の確認(日本国内未対応)
  • 消耗品の配送管理(日本国内未対応)
  • 詳細な連絡先の閲覧
  • サービスプランの更新(日本国内未対応)
  • サイト経由のお問い合わせ
これらの時間節約の特長により、以下のことが可能になります
  • サービスプランの内容確認 (日本国内未対応)
  • 迅速で効率的な計画立案(日本国内未対応)
  • 査察対応の簡素化
  • サービス作業内容・作業報告書を簡単に確認
さらに、MyMilli-Q™ Remote Careオンラインモニタリングおよびサービス機能(Milli-Q® IQシリーズおよびMilli-Q® IXシリーズで利用可能)では、次のような利点があります。
  • お客様の装置とデータへのオンラインアクセス
  • 警報やメンテナンスが発生した場合のメールやSMSによる自動通知
  • リモート診断によるサービスの効率化
  • シンプルなデータ管理と高度なトレーサビリティによる、査察および認定プロセスの簡素化
MyMilli-Q™オンラインソリューションは、すべての超純水・純水製造装置で、保証期間中またはMilli-Q®サービスプラン加入によりご利用可能です。
MyMilli-Q™デジタルサービスステッカーのアイコン
関連資料
関連動画