Merck
微生物学用染色試薬
ラクトフェノールブルーを用いた塗抹培養の微生物染色顕微鏡写真
微生物学の歴史は顕微鏡の歴史とほぼ同じです。最新の染色剤および染色法のおかげで、現在では迅速かつ特異的に微生物の検出、識別および分類が可能となりました。 
私たちの広範囲の革新的微生物学用製品には、即時使用可能な優れた染色液およびキット、使用者に優しいフェノール不含の代替品、さらに付属品/補助用品の完全なポートフォリオが含まれています。
即時使用可能でCE認証済みで、さらに包括的に品質管理されている染色液、染色剤およびキットを提供しています。これらは工場の品質管理での使用に適しています。保証された高い品質、長期の使用期間、そしてバッチ間の一貫性によって、信頼性の高い再現性のある結果が得られ、たとえ難しい症例であっても、お客様の微生物検査を促進させます。  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
グラム染色
グラム染色は極めて広く使用されている重要な染色手法で、細菌の異なる細胞壁組成に基づき、大きく2つの細菌群の鑑別に使用されています。グラム陽性菌はバイオレットブルーに染色されますが、一方グラム陰性菌は、有機溶媒によって脱色された後、対比染色でオレンジピンクに変わるため鑑別できるのです。私たちは、あらゆるラボや工場で、高い信頼性で迅速かつ簡単にこのマルチステップの手順を行うため、必要な各種溶液を提供しています。クリスタルバイオレットおよびアニリン色素、グラムヨウ素および脱色溶液、そしてサフラニンオレンジ対比染色剤をご覧ください。これらは安全なPEボトル入りで、各種包装単位でご利用できます。さらにお客様の安全のため、フェノール不含のキットも提供しています。グラム染色液およびセットは取扱いが容易で、信頼できる染色結果が得られます。
抗酸菌
これらの病原菌を最高の信頼度で検出するため、私たちは手動または自動染色に適した幅広い溶液およびキットを提供しています。顕微鏡下で蛍光検出用に、抗酸染色液とAFB fluor染色キット(フェノール不含もオプションで利用可能)を用いてもよいですし、もしくは塗抹標本またはパラフィン切片の加温染色用に、チール・ネールゼン染色液をお試しください。また、即時使用可能なAFB colorキットを用いて、改変チール・ネールゼン非加熱染色法も可能です。
微生物検査用付属品
微生物検査用標本の調製、固定、染色、保存および封入作業に必要なものがすべて揃っています。信頼できる固定剤から水性および非水性の封入剤、優れた屈折特性をもつ浸漬オイル、そしてその他多くの高品質な試薬、溶媒、溶液、添加剤および機器類など、微生物学用に幅広く製品を提供しています。あらゆるステップでお客様のニーズに応えています。
TISSUE-TROL™コントロールスライド
Sigma-Aldrich® Tissue-Trol™は、特定の病原菌などの既知の特徴を示すパラフィン包埋組織切片で構成されたコントロールスライドです。組織学コントロールスライドは、ラボの染色成績をモニターする正式な品質保証プログラムの支援において極めて重要です。 