Merck
Media per la separazione di cellule
Flacone contenente il media per gradiente Histopaque®, utilizzabile con il sistema di separazione cellulare per centrifuga ACCUSPIN™.
La centrifugazione su gradiente di densità le separa particelle biologiche di specifiche popolazioni cellulari in base all'intervallo di densità del media utilizzato e delle particelle del campione.
Offriamo un ampio portafoglio di media per gradiente di densità per la separazione/estrazione di leucociti, virus, DNA, RNA, organelli cellulari e per molte altre applicazioni. La nostra linea di prodotti comprende i media per gradiente iodati Histopaque® per la separazione dei leucociti, polisaccaridi per l'isolamento di cellule di mammifero, mezzi di silice colloidale per l'isolamento di cellule di mammifero e organelli, e sali inorganici per l'isolamento di DNA, virus e proteine.
Risorse sui prodotti
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Separazione delle cellule con i media Histopaque® per sistema ACCUSPIN™
Il popolare sistema ACCUSPIN™ con Histopaque®-1077 utilizza provette da centrifuga, sterilizzate con radiazioni, che presentano due camere separate da una barriera porosa in polietilene ad alta densità ("frit"). Questo sistema consente l'aggiunta del sangue intero trattato con anticoagulante nella camera superiore senza il rischio di miscelazione con il media di separazione Histopaque® posto nella camera inferiore. I media per gradiente di densità Histopaque® consentono una netta separazione dei linfociti e delle cellule mononucleate (es. monociti). Gli eritrociti si aggregano e i granulociti diventano leggermente ipertonici, aumentando la loro velocità di sedimentazione e raccogliendosi sotto forma di pellet sul fondo della provetta ACCUSPIN™.
Media per gradienti iodati Histopaque®
I media Histopaque® sono soluzioni sterili di polisaccarosio e diatrizoato di sodio, testate per la presenza di endotossine, regolate a densità precise. Questi media di separazione pronti per l'uso facilitano il recupero rapido e ottimale di cellule vitali da piccoli volumi di sangue intero.
Prodotti in conformità alla ISO 13485, i prodotti Histopaque® sono soggetti a test prestazionali lotto-specifici e forniscono una separazione selettiva e uniforme delle linee di cellule del sangue, una separazione ottimale delle cellule vitali con una minima presenza di cellule estranee.
Media di silice colloidale Percoll®
I media di silice colloidale sono sospensioni colloidali di particelle di silice con diametro di 15-30 nm rivestite con polivinilpirrolidone (PVP). Il PVP riduce le interazioni delle particelle con il materiale biologico e stabilizza il colloide. Il nostro media colloidale Percoll® ha una pressione osmotica estremamente bassa che cambia poco con la densità. Inoltre, l'osmolalità dei gradienti formati dalla centrifugazione viene regolata facilmente aggiungendo una quantità appropriata di saccarosio o soluzione tampone. I gradienti Percoll® sono ideali per le separazioni isopicniche di cellule, organelli, vescicole di membrana e persino di alcuni virus.
Sali Inorganici
I nostri media ionici per gradienti, composti da sali concentrati di metalli pesanti, vengono utilizzati esclusivamente per la separazione isopicnica degli acidi nucleici. Il cloruro di cesio e il solfato di cesio sono i sali di metalli pesanti più utilizzati e hanno una densità di gradiente fino a 1,91 g/cm3. Altri sali usati includono ioduro di sodio, bromuro di sodio e sali di rubidio.
Media per gradiente di densità iodati non ionici
Le strutture della maggior parte dei composti iodati utilizzati nei comuni media per gradiente di densità sono basate sull’acido triiodobenzoico con legati gruppi idrofili che ne aumentano la solubilità. Forniamo soluzioni di ioexolo più dense (ad esempio, Nycodenz® e Histodenz™) che riducono al minimo la disidratazione delle particelle biologiche. Lo ioexolo non è tossico e non è metabolizzato dalle cellule di mammifero.
Polialcoli
Il nostro portafoglio di media per gradiente a base di polialcoli non ionici comprende i gradienti di saccarosio, ampiamente utilizzati per la separazione zonale di macromolecole e per la separazione isopicnica di virus e organelli cellulari. Hanno il vantaggio di avere una natura stabile, inerte e di essere economici, per contro hanno lo svantaggio di fornire una soluzione concentrata e ipertonica. Offriamo anche soluzioni di glicerolo con densità inferiore rispetto alle corrispondenti soluzioni di saccarosio, prevenendo così l'attività di alcuni enzimi che vengono rimossi mediante il vuoto.
Polisaccaridi
Forniamo il Ficoll®, il mezzo polisaccaridico più comunemente usato, per aggirare i problemi di elevata pressione osmotica derivanti dall'uso di soluzioni di saccarosio. Viene prodotto dalla polimerizzazione di molecole di saccarosio con epicloridrina per dare un polisaccaride con peso molecolare medio di 400,000. Le soluzioni di Ficoll® inferiori al 20% (p/v) hanno una densità di 1,07 g/cm3 e sono considerate osmoticamente inerti. Lo svantaggio principale del Ficoll® sta nella sua natura più viscosa rispetto alle soluzioni di saccarosio.