Colorazioni e coloranti in polvere certificati
I coloranti in polvere vengono comunemente utilizzati per preparare soluzioni di colorazione per l'analisi di microscopia in ematologia, citologia, istologia e batteriologia. I coloranti e le colorazioni utilizzati su cellule e tessuti, nella ricerca e nella clinica, devono essere prodotti sotto stretto controllo GMP e certificati da agenzie di controllo qualità al fine di garantire risultati riproducibili e affidabili.
Offriamo un'ampia gamma di coloranti e colorazioni per la diagnostica di cellule e tessuti che sono testati in modo indipendente secondo i criteri richiesti per le prestazioni in campo biologico e medico e che sono prodotti IVD certificati CE e Biological Stain Commission (BSC). La BSC garantisce la qualità dei coloranti attraverso test indipendenti secondo adeguati e rigorosi criteri chimici e di prestazione.
I nostri prodotti per la diagnostica dei tessuti godono del valido supporto tecnico dato da anni di esperienza e dalla competenza dei nostri istopatologi.
Products
Coloranti Certistain®
I nostri coloranti Certistain® soddisfano i rigorosi requisiti richiesti per una qualità di colorazione affidabile, quali un contenuto di colorante costantemente elevato, la stabilità da lotto a lotto e parametri chimici e fisici standardizzati. Ogni lotto delle nostre materie prime viene sottoposto ad un'analisi chimica che ne conferma le rigorose specifiche e viene esaminato per le prestazioni nelle applicazioni previste. Ciò garantisce un tenore di colorante e una qualità della colorazione elevati. Inoltre, tutti i coloranti Certistain® sono prodotti IVD certificati CE, sviluppati in conformità ai criteri della Biological Stain Commission, USA.
Colorazioni HARLECO®
Dal 1919, i coloranti e le colorazioni a marchio HARLECO® hanno garantito contrasto, colore e chiarezza ottica eccezionali ai vostri campioni. Le soluzioni per colorazioni HARLECO® comprendono, oltre alle formulazioni classiche, anche molte colorazioni nuove e perfezionate, sviluppate grazie alla nostra pluriennale esperienza. Grazie alla ampia linea di prodotti disponibili, siamo in grado di soddisfare le esigenze del vostro laboratorio sia per il lavoro di routine che per le vostre applicazioni speciali, incluse le colorazioni diagnostiche per citologia, ematologia, microbiologia e istopatologia. Oltre alle soluzioni per colorazioni, offriamo linee complete di prodotti per la preparazione dei campioni, tamponi e nuove formulazioni per una più sicura fissazione e manipolazione.
Coloratore automatico per vetrini Midas® III-Plus
Il coloratore automatico Midas® III-Plus, è progettato per l’uso con i coloranti HARLECO® ed è versatile, in modo da adattarsi alle tue esigenze di colorazione. È progettato per eseguire con facilità le colorazioni di routine per ematologia e batteriologia. L’unità è completamente programmabile, rendendo possibile la replica delle tecniche di colorazione in uso per garantire risultati riproducibili per gli strisci di sangue periferico e di midollo osseo, nonché per gli strisci batteriologici. Il sistema utilizza la tecnica di colorazione dip slide che garantisce una colorazione uniforme per ogni campione e riduce il consumo di colorante fino al 50%. Questo coloratore diventerà la pietra miliare del tuo laboratorio.
Caratteristiche principali:
- Ingombro ridotto e bassa manutenzione.
- Fino a 30 vetrini o vetrini coprioggetto colorati in modo uniforme in pochi minuti
- Produttività media, può colorare fino a 1,000 vetrini al giorno
- Test elettronico automatico all'avvio
- Coloratore versatile dotato di 9 programmi selezionabili dall'utente, ciascuno contenente fino a 29 possibili fasi di lavorazione
- Ideale per colorare strisci di sangue e midollo osseo con le colorazioni di Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor® e Leishman
- Di facile utilizzo per applicazioni quali colorazione di Gram, Kinyoun e AFB
Sistema per la colorazione manuale dei vetrini
Le procedure di colorazione manuale possono essere eseguite più comodamente con il rack di colorazione manuale Harleco®, per istologia, citologia ed ematologia. Niente più vaschette Coplin da pulire. Il rack ha 10 posizioni di colorazione con contenitori per lo smaltimento e coperchi per proteggere le colorazioni e le soluzioni quando non in uso. Il passaggio ad altre procedure di colorazione non è mai stato così facile e veloce. Il rack è posto su di un vassoio antigoccia resistente ai solventi per proteggere i piani di lavoro da versamenti accidentali. Ogni rack per la colorazione manuale è fornito di un supporto per vetrini in grado di contenere fino a 30 vetrini