Vetrini di controllo Cell Marque™
Vetrini di controllo Cell Marque™per IHC
I vetrini di controllo positivo per IHC sono sviluppati dai nostri tecnici per completare la nostra offerta di anticorpi e garantire la riproducibilità e l'affidabilità necessarie a supportare le analisi istopatologiche.
I vetrini di controllo positivo sono stati messi a punto per testare la specificità e l'avidità dell'anticorpo nella colorazione immunoistochimica (IHC). Per monitorare le colorazioni nei laboratori clinici offriamo come controllo sezioni di tessuto che presentano l’antigene di interesse, incluse in paraffina e montate su vetrini per microscopio.
Vetrini di controllo con linee cellulari HistoCyte Laboratories
Offriamo una gamma completa di blocchetti e vetrini di controllo con linee cellulari HistoCyte Laboratories, realizzati con linee cellulari umane, per fornire la gamma di espressione richiesta di uno specifico biomarcatore. Queste linee cellulari sono processate in modo da avere un elevata densità e mostrano caratteristiche tessuto-simili. Vengono processate utilizzando metodiche brevettate che consentono la creazione di blocchi di cellule ad alta densità, che mantengono la morfologia cellulare e vengono disposte in core (aree circolari). Le nostre linee cellulari di controllo HistoCyte hanno elevata densità e sono disponibili come vetrini non colorati pretagliati o come blocchetti da microarray sezionabili.
I vetrini di controllo HistoCyte Laboratories sono utilizzabili come controllo da disporre direttamente sul vetrino in esame, per immunoistochimica (IHC) e ibridazione in situ (ISH). Forniamo vetrini di controllo standardizzati per risultati coerenti in tutto il blocchetto. I vetrini di controllo per istologia con due core di linee cellulari forniscono il controllo positivo e negativo. I controlli sono posti a una estremità del vetrino per consentire anche l'applicazione del campione e potere effettuare un valido confronto. Forniamo inoltre una serie di prodotti più completi, con un massimo di cinque linee cellulari, che forniscono una più vasta gamma di espressione e sensibilità: Il Dynamic RangeDR
Vetrini di controllo TISSUE-TROL™
I vetrini di controllo istologico sono essenziali per fornire supporto ai convenzionali programmi di garanzia della qualità. I nostri vetrini TISSUE-TROL™ contengono sezioni di tessuto incluse in paraffina con caratteristiche note, utilizzate per monitorare le prestazioni di colorazione nei laboratori di patologia. La nostra confezione di vetrini di controllo contiene 25 vetrini, con un vetrino colorato con la procedura appropriata per rappresentare il risultato atteso.
Documentazione sui prodotti
Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions