Merck
Leganti e complessi NHC
Un legante NHC circondato da metalli catalitici
Siamo ben lieti di proporre un portfolio diversificato di leganti e complessi carbenici N-eterociclici (NHC), pronti per essere usati in chimica organometallica e in applicazioni di catalisi chimica. L’organocatalisi basata sugli NHC è ormai uno strumento utile per chi è alla ricerca di vie di sintesi alternative per la produzione di molecole un tempo difficili da sintetizzare.
I leganti ancillari NHC sono preferiti in virtù della loro capacità di:
  • influenzare un range incredibile di trasformazioni
  • fornire una solida stabilità ai centro metallico
  • legarsi a qualsiasi metallo di transizione, in qualsiasi stato di ossidazione, alto o basso, e agli elementi dei gruppi principali
  • dimostrarsi più attivi dei corrispondenti catalizzatori con leganti fosfinici in numerose reazioni
  • essere prontamente modificabili per risultare chirali, immobilizzabili e idrosolubili, a seconda delle necessità
Il nostro ampio assortimento di leganti NHC stabili è caratterizzato da elevata attività e selettività; se associati a pre-catalizzatori metallici, i leganti dimostrano buona stabilità e buona tolleranza in un discreto numero di importanti trasformazioni organiche.
  • I leganti NHC imidazolidinici caratterizzati da gruppi stericamente ingombranti, quali il mesitile, l’isopropile e l’adamantile, sono ampiamente utilizzati in reazioni di arilazione, reazioni di Sonogashira e reazioni di metatesi a chiusura d’anello (RCM).
  • I leganti NHC triazolici si sono dimostrati utili in numerose reazioni di sintesi, tra cui le reazioni di omodimerizzazione, le reazioni intramolecolari di Stetter, le addizioni ossidative di Michael, le ammidazioni ossidative e azidazioni, le acilazioni asimmetriche, le condensazioni aciloiniche incrociate, le reazioni domino con apertura di anello e ammidazione riduttiva, le condensazioni di Knoevenagel, i riarrangiamenti di Claisen, le reazioni di condensazione ciclica catalizzate da acidi di Lewis o da carbeni N-eterociclici e le ciclizzazioni enantioselettive che fanno uso di catalizzatori di Bode.
Il nostro obiettivo è quello di accelerare i tuoi progetti di ricerca di punta nel campo della chimica catalizzata mediante leganti NHC. A tal fine, disponiamo di un kit composto da un set assortito di leganti NHC stericamente ingombranti. Per la tua chimica di coordinazione, i nostri leganti e i nostri complessi NHC possono fare la differenza: mettili alla prova!
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing