Merck
HomeProdottiChimica e biochimicaCatalizzatoriCatalizzatori per idrogenazione
Catalizzatori per idrogenazione
Iridio, nichel, palladio, platino, rodio e rutenio metallici, comuni catalizzatori per le reazioni di idrogenazione.
I catalizzatori per idrogenazione, in genere iridio, nichel, palladio, platino, rodio e rutenio, vengono usati per attivare le reazioni chimiche tra l’idrogeno e un qualsiasi composto. Le specie metalliche di uso catalitico nelle reazioni di idrogenazione si dividono in catalizzatori metallici omogenei ed eterogenei.
La nostra ampia selezione di catalizzatori eterogenei consente una produzione più veloce e su larga scala e una formazione selettiva dei prodotti. Il controllo della percentuale di metallo e della struttura del supporto carbonioso permette di modulare la reattività del catalizzatore, ampliandone così le possibilità applicative. Con l’aggiunta della gamma di catalizzatori solidi eterogenei della Evonik abbiamo diversificato la nostra offerta di metalli su carbone attivo.
Offriamo anche una gamma assai versatile di catalizzatori omogenei. Rispetto ai catalizzatori eterogenei, questa tipologia di catalizzatori è in genere più selettiva e caratterizzabile e permette quindi di ottenere prodotti alternativi grazie a un controllo razionale dei meccanismi di reazione. Dal momento che il catalizzatore viene introdotto direttamente nella miscela di reazione, è possibile ottenere una più alta velocità di reazione, senza che sia necessario aumentare la temperatura di reazione. Naturalmente, poi, il catalizzatore deve essere rimosso dal prodotto finale.
Che lavori nell’industria farmaceutica, in quella dei prodotti chimici per l’agricoltura, nell’industria chimica o nella produzione personalizzata (custom manufacturing), nel nostro ricco catalogo di catalizzatori di elevata qualità potrai trovare la migliore soluzione per le tue esigenze. La nostra solida organizzazione logistica garantisce la disponibilità globale dei catalizzatori e, con essi, la continuità dei tuoi progressi. Oltre ai catalizzatori a catalogo, offriamo anche la sintesi personalizzata di catalizzatori e la produzione di quantitativi industriali di pre-catalizzatori al palladio, finalizzati alla produzione di principi attivi farmaceutici (API). Esplora gli impareggiabili prodotti e gli speciali servizi che proponiamo a sostegno dei tuoi progressi scientifici.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing